Merck
ENA405195456
Enamine
2-(pyrimidin-4-yl)acetonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
119.13
MDL编号:
Iupac Name
4-pyrimidinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-5-9-6/h2,4-5H,1H2
InChI key
SHHGMESNVFQZIV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)