Merck
ENA405194792
Enamine
1-ethylpiperazin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
Iupac Name
1-ethyl-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-2-8-4-3-7-5-6(8)9/h7H,2-5H2,1H3
InChI key
SCGAVZGSIVHGPP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135078
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)