Merck
ENA402267033
Enamine
methyl 5-phenylfuran-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
202.21
MDL编号:
mp
63-64
Iupac Name
methyl 5-phenyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-14-12(13)11-8-7-10(15-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI key
RQWRCTAAHRAAGB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130375
Melting Point
63-64
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130375
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)