Merck
ENA394768468
Enamine
2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.61
MDL编号:
mp
139-141
Iupac Name
2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-5-8(12)10-6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4,11H,5H2,(H,10,12)
InChI key
PLLWMLQTDMZVDE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25483
Melting Point
139-141
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25483
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)