Merck
ENA394767180
Enamine
4-(3-bromo-2-oxopiperidin-1-yl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
279.14
MDL编号:
Iupac Name
4-(3-bromo-2-oxo-1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O/c13-11-2-1-7-15(12(11)16)10-5-3-9(8-14)4-6-10/h3-6,11H,1-2,7H2
InChI key
OKHNIXFGUJHMSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128003
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)