Merck
ENA394767130
Enamine
3-phenylbut-2-enenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.19
MDL號碼:
Iupac Name
(2E)-3-phenyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,1H3/b9-7+
InChI 密鑰
TZRCAFZIOSMMHX-VQHVLOKHSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)