Merck
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.18
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
InChI key
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)