Merck
ENA390552933
Enamine
1-bromo-3-(2-iodoethenyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
308.94
Iupac Name
1-bromo-3-[(E)-2-iodoethenyl]benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrI/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-6H/b5-4+
InChI key
JIVGFMUGTDJRNC-SNAWJCMRSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126688
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126688
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)