Merck
ENA390552656
Enamine
methyl 4-propanoyloxane-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.23
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-propionyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-3-8(11)10(9(12)13-2)4-6-14-7-5-10/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
UGDPPIJGLQLOQZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126023
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)