Merck
ENA390552256
Enamine
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
119.59
MDL號碼:
Iupac Name
pent-3-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h4-6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
LRBILJVWKVSKDH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127900
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)