Merck
ENA390346910
Enamine
3-[1-(aminomethyl)cyclobutyl]butan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
157.26
MDL號碼:
Iupac Name
3-(1-(aminomethyl)cyclobutyl)butan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-8(3-6-11)9(7-10)4-2-5-9/h8,11H,2-7,10H2,1H3
InChI 密鑰
WEFPBWBKWIEGRZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126365
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126365
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)