Merck
ENA388700259
Enamine
5-chloro-3-ethyl-2-propyl-1H-indole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
221.73
MDL编号:
Iupac Name
5-chloro-3-ethyl-2-propyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C13H16ClN/c1-3-5-12-10(4-2)11-8-9(14)6-7-13(11)15-12/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3
InChI key
MCQYJSDPIUDIJF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123992
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123992
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)