Merck
ENA379364122
Enamine
5-chloro-6-(3-ethoxypiperidin-1-yl)pyridine-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
265.74
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-6-(3-ethoxy-1-piperidinyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H16ClN3O/c1-2-18-11-4-3-5-17(9-11)13-12(14)6-10(7-15)8-16-13/h6,8,11H,2-5,9H2,1H3
InChI 密鑰
FKXZWKBHTZFBQX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118030
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118030
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)