Merck
ENA375228364
Enamine
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
164.59
MDL编号:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9ClO3/c1-3-4(8)5(7)6(9)10-2/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
HQKDHMCNAMQTFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)