Merck
ENA375228248
Enamine
(3-methylpiperidin-3-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.2
MDL编号:
Iupac Name
(3-methyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-7(6-9)3-2-4-8-5-7/h8-9H,2-6H2,1H3
InChI key
DMGCHHGYZKQCNX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116424
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116424
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)