Merck
ENA375227895
Enamine
(1-ethylpiperidin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
143.23
MDL编号:
Iupac Name
(1-ethyl-2-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI key
QDCVURQLJNIQBY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114396
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)