Merck
ENA375227714
Enamine
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
mp
78-80
Iupac Name
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-8(2,3)9(4)12-6(10)5-7(11)13-9/h5H2,1-4H3
InChI key
COOZARBOMFFIFW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051
Melting Point
78-80
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)