Merck
ENA372572824
Enamine
methyl 2-chloro-2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
244.67
MDL编号:
Iupac Name
methyl chloro(3,5-dimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13ClO4/c1-14-8-4-7(5-9(6-8)15-2)10(12)11(13)16-3/h4-6,10H,1-3H3
InChI key
RWNHCMSKBLURNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111503
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111503
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)