Merck
ENA371464534
Enamine
4-[(pyrimidin-2-yl)amino]benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.21
MDL编号:
Iupac Name
4-(2-pyrimidinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c15-10(16)8-2-4-9(5-3-8)14-11-12-6-1-7-13-11/h1-7H,(H,15,16)(H,12,13,14)
InChI key
ZBDXNIXEOKDJKQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111090
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)