Merck
ENA371178279
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.29
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-4-11(5-7-12)10(3)13/h4-7,9-10H,8,13H2,1-3H3
InChI 密鑰
BZNMSGYKWGSJBS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)