Merck
ENA371177932
Enamine
2-chloro-N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
278.72
MDL编号:
mp
169-170
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O4S/c1-16-8-3-2-6(17(11,14)15)4-7(8)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)(H2,11,14,15)
InChI key
CMMDHZUSFBBXIB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
Melting Point
169-170
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)