Merck
ENA369383232
Enamine
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
141
MDL號碼:
Iupac Name
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O/c5-4(6)1-3(4)2-7/h3,7H,1-2H2
InChI 密鑰
KRHRPJKHUHTSDK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)