Merck
ENA369383208
Enamine
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.16
MDL编号:
Iupac Name
methyl 3-methyl-4-nitrobutanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO4/c1-5(4-7(9)10)3-6(8)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DZQJCNUWYDGVCF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60382
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)