Merck
ENA360887360
Enamine
4-(2-chloroethanesulfonyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
229.69
MDL號碼:
Iupac Name
4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S/c10-5-6-14(12,13)9-3-1-8(7-11)2-4-9/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
ZDLOJWNTNFPUJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98921
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)