Merck
ENA360887256
Enamine
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
129.2
MDL编号:
Iupac Name
3-(ethoxymethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-9-6-7-3-4-8-5-7/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
CLFFPDBFVAWYJG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98579
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)