Merck
ENA346974980
Enamine
(1-benzyl-2-methylpyrrolidin-2-yl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.3
MDL编号:
Iupac Name
(1-benzyl-2-methyl-2-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-13(11-15)8-5-9-14(13)10-12-6-3-2-4-7-12/h2-4,6-7,15H,5,8-11H2,1H3
InChI key
LIGZPJRPJQVVNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95481
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95481
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)