Merck
ENA341296215
Enamine
(1H-pyrrol-2-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
96.13
MDL编号:
Iupac Name
1H-pyrrol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C5H8N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H,4,6H2
InChI key
YXMWGHKZTMANIJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92925
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92925
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)