Merck
ENA341295887
Enamine
4-bromo-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.06
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-1-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-2-3-10-6(7(11)12)5(8)4-9-10/h4H,2-3H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
QOCXHKFQTVHNJS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92588
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92588
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)