Merck
ENA341295469
Enamine
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]furan-2-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
254.64
MDL编号:
Iupac Name
5-[(3-chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8ClFO3/c13-11-5-8(3-4-12(11)14)16-7-10-2-1-9(6-15)17-10/h1-6H,7H2
InChI key
KVTYPJATRARWFR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92257
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)