Merck
ENA341295159
Enamine
2-bromo-3,4-difluoro-6-nitroaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
253
MDL编号:
mp
105-106
Iupac Name
2-bromo-3,4-difluoro-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrF2N2O2/c7-4-5(9)2(8)1-3(6(4)10)11(12)13/h1H,10H2
InChI key
JNHVRINUNRDTQJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91598
Melting Point
105-106
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91598
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)