Merck
ENA341293609
Enamine
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
195.26
MDL编号:
Iupac Name
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-3-7-14-11-5-2-4-10(8-11)9-12/h2,4-5,8H,3,6-7,9,12H2,1H3
InChI key
DTZCDHUTHYMNRA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)