Merck
ENA341291371
Enamine
1-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
115.18
MDL编号:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h5-6H,2-4,7H2,1H3
InChI key
JCIAQQOICXUMNX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86600
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)