Merck
ENA341290893
Enamine
2-chloro-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
289.79
MDL编号:
Iupac Name
10-(2-chloropropanoyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C15H12ClNOS/c1-10(16)15(18)17-11-6-2-4-8-13(11)19-14-9-5-3-7-12(14)17/h2-10H,1H3
InChI key
NFDHJLPQTVVBOU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18378
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)