Merck
ENA336956215
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cyclopentan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.66
MDL编号:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(10)13/h4-7,10H,1-3H2
InChI key
QYRJGCLTALWPLU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85283
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)