Merck
ENA333558978
Enamine
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.19
MDL编号:
Iupac Name
5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-6(2)12-8(10-5)4-7(11-12)9(13)14/h3-4,10H,1H2,2H3,(H,13,14)
InChI key
HCLRUGYJHITVRE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83526
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83526
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)