Merck
ENA333557835
Enamine
tert-butyl 7-aminoheptanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.31
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 7-aminoheptanoate
Inchi Code
1S/C11H23NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9-12/h4-9,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
IIALHJIMGXLAJI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81981
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)