Merck
ENA333557833
Enamine
2-(thiophen-2-yl)propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
137.21
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6(5-8)7-3-2-4-9-7/h2-4,6H,1H3
InChI 密鑰
QTOABKRIUPTTPQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81979
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)