Merck
ENA321761744
Enamine
2-chloro-N-cyclopentyl-N-(propan-2-yl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
203.71
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopentyl-N-isopropylacetamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-8(2)12(10(13)7-11)9-5-3-4-6-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
HYUOJAMLEBGBOR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47581
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)