Merck
ENA321761720
Enamine
3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.17
MDL编号:
Iupac Name
3-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6N4/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9-11-6-12-13-9/h1-4,6H,(H,11,12,13)
InChI key
OTTGRDYAQXLEFB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36057
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36057
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)