Merck
ENA295068639
Enamine
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-2',5'-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
201.22
MDL號碼:
Iupac Name
1,3-dihydrospiro[indene-2,3'-pyrrolidine]-2',5'-dione
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-10-7-12(11(15)13-10)5-8-3-1-2-4-9(8)6-12/h1-4H,5-7H2,(H,13,14,15)
InChI 密鑰
YYHWTVHCUYAVTB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64236
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64236
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)