Merck
ENA292596128
Enamine
1-[(4-aminophenyl)methyl]piperidin-4-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
206.29
MDL编号:
Iupac Name
1-(4-aminobenzyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-12(15)6-8-14/h1-4,12,15H,5-9,13H2
InChI key
YHULNZHMWVPUQK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61583
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61583
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)