Merck
ENA258389796
Enamine
5-methoxypentan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
117.19
MDL编号:
Iupac Name
5-methoxy-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-7H2,1H3
InChI key
DMRHQYSRQGGRCK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
象形图
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)