Merck
ENA250698718
Enamine
2-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
156.27
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperidinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-8-3-5-11(6-4-8)9(2)7-10/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
QTSXXNDKPSOUPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57151
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57151
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)