Merck
ENA249414884
Enamine
2-bromo-3-methyl-N-(2-methylbutan-2-yl)butanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
250.18
MDL编号:
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-N-(tert-pentyl)butanamide
Inchi Code
1S/C10H20BrNO/c1-6-10(4,5)12-9(13)8(11)7(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI key
PWUHPOWMNGWAGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)