Merck
ENA249414873
Enamine
4-(2-chloroacetyl)piperazin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
176.6
MDL编号:
mp
129-130
Iupac Name
4-(chloroacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2/c7-3-6(11)9-2-1-8-5(10)4-9/h1-4H2,(H,8,10)
InChI key
QVVYHRBAOTZFOZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
Melting Point
129-130
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)