Merck
ENA245487809
Enamine
3-amino-1-(2-methoxyethyl)urea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
133.15
MDL编号:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)hydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H11N3O2/c1-9-3-2-6-4(8)7-5/h2-3,5H2,1H3,(H2,6,7,8)
InChI key
SPGGZMJCZCMERJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55864
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)