Merck
ENA245485386
Enamine
1-(5-chlorothiophene-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
259.71
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]proline
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3S/c11-8-4-3-7(16-8)9(13)12-5-1-2-6(12)10(14)15/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
TVIXLMZTSWAKCN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52369
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52369
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)