Merck
ENA245485153
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
275.73
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11(16)15(18)17-13-9-5-6-10-14(13)19-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3,(H,17,18)
InChI key
PVXFNEBKNXQDCT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)