Merck
ENA238713027
Enamine
ethyl N-(3-amino-2-methylphenyl)carbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
194.23
MDL编号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
CUARKGNESAJPQR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)