Merck
ENA238712107
Enamine
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
264.14
MDL號碼:
mp
57-61
Iupac Name
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
InChI 密鑰
HKSWKYUFZYFBQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114
Melting Point
57-61
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)